Läs mer
Cyclohexane, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31750317
Change view
Kvantitet:
4 L
Produktkod. Kvantitet
31750317 4 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 31750317 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RSOC85004C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
CAS 110-82-7
CAS Max % 100
Kvantitet 4 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Rester efter avdunstning Max. 0,002 %
Molekylformel C6H12
MDL-nummer MFCD00003814
Vatten Max. 0,02 %
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCCC1
IUPAC-namn cyclohexane
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Procent renhet min. 99 %
Kvalitet ACS