Läs mer
Cyklohexan, BAKER ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15272158 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15272158 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Produktkod. 15272158 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 5278.2500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt utvecklad för användning vid utvärdering av bekämpningsmedel och insektsmedelsrester i livsmedel, foder, vatten eller jordprover. Cyklohexan, BAKER ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™ lämpar sig för all analys av vanliga bekämpningsmedel.
J.T. Baker BAGARE ANALYZED Bekämpningsmedelsreagenslösningsmedel:
  • Lämplig för analys av de flesta vanliga bekämpningsmedel, såsom 2-klorbifenyl, heptaklor, aldrin, parathion, dieldrin, endrin, DDT, dioxin, etc.
  • Specificerad till de erforderliga låga resthalterna (5 ppm) för användning i forsknings- och kvalitetskontrolllaboratorier
  • Idealisk för gaskromatografiapplikationer, testning av ECD- och/eller FID-känsliga föroreningar, organiska rester och rester efter avdunstning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 6,4 °C
CAS 110-82-7
Färg Färglös
Aciditet Max. 0,0005 meq/g
Densitet 0,78 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 1,2 - 8,3 Vol%
Flampunkt −18 °C
Tändpunkt 260 °C
Odör Sweetish
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Molekylformel C6H12
MDL-nummer MFCD00003814
Viskositet 0,94 mPas vid 20 °C
Vatten Max. 0,02 %
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Kokpunkt 81 °C
Löslighetsinformation 0,05 g/L i vatten
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formel vikt 84,16 g/mol
Procent renhet Min. 99,5 %
Kvalitet Bekämpningsmedel