Beskrivning
PHOTREX™ lösningsmedel tillverkas för att minimera variationer från parti till parti och föroreningar som kan störa UV- och i vissa fall IR-spektra, inklusive rester efter avdunstning och syra- och baskoncentrationer. Funktionstestning bekräftar maximal absorbans i utvalda våglängder; 50-100 % transmittansfönster i IR-våglängder rapporteras.
- Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
- Uppfyller kraven som ställts av American Chemical Society (ACS)
- Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
- Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
- Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexane |
| Smältpunkt | 6.4°C |
| Abs. | Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.50 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.08 at 240nm, Max. 0.03 (at 250nm) - 0.01 (at 300-400nm) |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.78g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 1.2 - 8.3 Vol % |
| Flampunkt | −18°C |
| Tändpunkt | 260°C |
| Odör | Sweet |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .