Läs mer
Cyklohexan, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10721932 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10721932 1 L 1 L
10383311 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10721932 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8104.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
För laboratoriebruk, för organisk syntes och för rutinforskning.
En klass av kemikalier för rutinforskning som vanligtvis kontrolleras av fysikaliska kriterier och ofta genom analys (av GC).
Kemiska identifierare
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 6,4 °C
Färg Färglös
Densitet 0,78 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 1,2 - 8,3 Vol%
Flampunkt −18 °C
Tändpunkt 260 °C
Odör Sweetish
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 0,005 %
Linjär formel CH2(CH2)4CH2
Viskositet 0,94 mPas vid 20 °C
Vatten Max. 0,02 %
Kokpunkt 81 °C
Löslighetsinformation 0,05 g/L i vatten
Formel vikt 84,16 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet BAKER