Läs mer
Cyklohexan, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10035161 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10035161 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Produktkod. 10035161 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9258.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger överlägsen prestanda med minimal risk för föroreningar som kan begränsa noggrannhet och produktivitet. Cyklohexan, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™ är ett ultrarent lösningsmedel för analys av organiska rester som maximerar ett instruments känslighet och detektionsförmåga.
BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED lösningsmedel utvecklades för förfaranden för extraktion/koncentrering av organisk rest. Dessa lösningsmedel är fullständigt karakteriserade och partikontrollerade av ECD, FID eller andra metodspecifika detektorer för att leverera den högsta nivån av renhet och konsistens från parti till parti.
  • Unika stabiliseringssystem ger oöverträffad produktstabilitet och störningsfria resultat när kemikalier kräver det
  • Optimerad destillation inriktad på att avlägsna reaktiva föroreningar, produktion av högre analyser och smala lösningsmedelsfronter
  • Prestanda testad till renhetsnivåer under de nedre kvantifieringsgränserna (LLQ) för spåranalytdetektion
  • Prestanda garanteras under den utgångsperiod som anges på etiketten
  • Lämplig för krävande EPA-provrensningsprotokoll
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 6.4°C
CAS 110-82-7
Färg Färglös
Densitet 0.78g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 1.2 - 8.3 Vol %
Flampunkt −18°C
Tändpunkt 260°C
Odör Sweetish
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad For Organic Residue Analysis
Rester efter avdunstning Max. 2 ppm
Anteckningar om analysprocent Korrigerad för vatten
Molekylformel C6H12
Linjär formel CH2(CH2)4CH2
MDL-nummer MFCD00003814
Viskositet 0.94 mPas at 20°C
Vatten Max. 100 ppm
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Kokpunkt 81°C
Löslighetsinformation 0.05g/L (in water)
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formel vikt 84.16g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .