Läs mer
Cyklohexan, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10010080 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10010080 5 L Metallburk -
10548800 1 L Bärnstensfärgad glasflaska -
10253470 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10724371 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10151850 25 L Metallburk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10010080 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/8921/21
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C6H12, CAS-nummer-110-82-7, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:29005, Färglös, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyklohexan, 6,5 grader C, 3814, 8 A, 8 A, 8, 8, 8, 8 glas C1CCCCCC1, 2,9, 104 mbar vid 20 grader C, 0,94 mPaS vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 6.5°C
CAS 110-82-7
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6H12
Ångtryck 104 mbar at 20°C
MDL-nummer 3814
Viskositet 0.94 mPaS at 20°C
Kokpunkt 81°C
Formel vikt 84.15g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.