Läs mer
Cyklohexan, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-8015121 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 10548800
Brand: Fisher Chemical C/8921/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C6H12, CAS-nummer-110-82-7, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:29005, Färglös, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyklohexan, 6,5 grader C, 3814, 8 A, 8 A, 8, 8, 8, 8 glas C1CCCCCC1, 2,9, 104 mbar vid 20 grader C, 0,94 mPaS vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 6.5°C
CAS 110-82-7
Färg Färglös
Kokpunkt 81°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6H12
MDL-nummer MFCD00003814
Ångtryck 104mbar at 20°C
Viskositet 0.94 mPaS at 20°C
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formel vikt 84.15g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyklohexan
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cyclohexane