Läs mer
Riedel-de Haën Cyklohexan CHROMASOLV™
Produktkod. 15945490
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
Förpackningsstorlek:
18 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15945490 7 L 7 L
15935490 18 L 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15945490 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 344967L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cyklohexan CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester,≥ 99,5 % (GC).
  • För gaskromatografi (GC).
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC.
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel.
Kemiska identifierare
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzene Hexahydride, Hexahydrobenzene, Hexamethylene
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
pH Not applicable
Smältpunkt 6.4°C
Färg Färglös
Densitet 0.78 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 8.3 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Linjär formel C6H12
Ångtryck 130 hPa (25°C)
Viskositet 0.94 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1145
Beilstein 1900225
Kokpunkt 81°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet GC