Läs mer
Cyklohexan, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,7%, Solstice
Produktkod. 15634540
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15634540 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15694530 100 mL Glasflaska 100ml
15604540 1 L Glasflaska 1 L
15624540 2 L Glasflaska 2 L
15614540 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15644540 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15634540 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348554X2.5L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,7 %
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 4 °C till 7 °C (litteratur)
Namnnotering CHROMASOLV, för HPLC, ™≥ 99,7%
Abs. Max. 0,10 vid 235 nm, Max. 0,20 vid 230 nm, Max. 0,50 vid 220 nm, Max. 1,00 vid 210 nm, Max. 0,01 vid 400 nm, Max. 0,01 vid 300 nm, Max. 0,01 vid 255 nm, Max. 0,03 vid 250 nm, Max. 0,08 vid 240 nm
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0,779 g/ml vid 25 °C (bokstavligen); 0,780 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt −18 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H12
UN-nummer UN1145
Beilstein 1900225
Kokpunkt 81 °C
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.