Läs mer
Cyklohexan, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,7%, Solstice
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel
- Hög konsistens från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexane |
| Smältpunkt | 4 °C till 7 °C (litteratur) |
| Namnnotering | CHROMASOLV, för HPLC, ™≥ 99,7% |
| Abs. | Max. 0,10 vid 235 nm, Max. 0,20 vid 230 nm, Max. 0,50 vid 220 nm, Max. 1,00 vid 210 nm, Max. 0,01 vid 400 nm, Max. 0,01 vid 300 nm, Max. 0,01 vid 255 nm, Max. 0,03 vid 250 nm, Max. 0,08 vid 240 nm |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Densitet | 0,779 g/ml vid 25 °C (bokstavligen); 0,780 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Flampunkt | −18 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | C6H12 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cyclohexane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.