Läs mer
Cyclohexane-d12, for NMR, 99.5 atom % D
Produktkod. 10511564 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10511564 25 g 25g
10041960 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10511564 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166280250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1735-17-7 | C6H12 | 96.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1735-17-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 96.24
MDL-nummer MFCD00044212
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
Synonym cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
PubChem CID 123129
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadeuteriocyclohexane
LEDER [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane-d12
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
Namnnotering 99.5 atom%D
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Deuterium (D) 99.4% min.
Flampunkt −18°C
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 25 g
Kokpunkt 78.0°C
Linjär formel C6D12
Formel vikt 96.26
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexane-d12
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.