Läs mer
Cyklohexan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11458143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
2,5 l
5 l
25 l
Förpackning:
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11458143 500 ml Plastbelagd glasflaska 500ml
10625682 2,5 l Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10010100 5 l HDPE plastflaska -
10275869 5 l Plastbehållare -
10487440 25 l Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11458143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/8920/PB08
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Förpackning Plastbelagd glasflaska
CAS 110-82-7
Ångtryck 104mbar at 20°C
Viskositet 0.94 mPaS at 20°C
Ångdensitet 2.9
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6H12
MDL-nummer 3814
Färg Färglös
Smältpunkt 6.5°C
Kokpunkt 81°C
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 84.15g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.