Läs mer
Cyklohexan, 99,5 %, extra rent
Produktkod. 11924431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11924431 10 L Plasttrumma 10 L
10539633 1 L Glasflaska 1 L
11316185 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11924431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210570100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4405.00 SEK
    4273.12 SEK / 10 L
    Save 131.88 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 6,5 °C
Densitet 0.7700g/mL, 0.77
Kvantitet 10 L
Flampunkt −18 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plasttrumma
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4250 till 1,4270
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel C6H12
Viskositet 0,94 mPa (20 °C)
Vatten 0,01% max.
Kokpunkt 81,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol (57 g/100 ml vid 20 °C), etanol, dietyleter, aceton, bensen, ccl4.
Formel vikt 84.15
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.