Läs mer
Cyklohexan, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Produktkod. 15578564 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15578564 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
1 options
Produktkod. 15578564 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 929203
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
    För användning i vätskekromatografi (HPLC& UHPLC)& spektrofotometri
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
CAS 110-82-7
Densitet 1.318g/mL at 25°C (typical), 1L = 0.78kg
Kvantitet 4 L
Flampunkt −18.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H12
MDL-nummer MFCD00003814
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Kokpunkt 39.5°C (typical)
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Formel vikt 84.16
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .