Läs mer
Cyklohexan, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15653890
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Glasflaska
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15653890
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 331171L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 4°C to 7°C
Densitet 0.779g/mL at 25°C
Kokpunkt 79°C to 81°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.09
Flampunkt −18°C (−.4°F)
Tändpunkt 500°F
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex n20/D 1.4250 to 1.4280
Rester efter avdunstning 0 to 0.001%
Ångtryck 168.8mmHg (37.7°C), 77mmHg (20°C)
UN-nummer UN1145
Beilstein 1900225
Formel vikt 84.16g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.