Läs mer
Cyklohexanättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434647
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434647 5 g 5g
15444647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31986.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5292-21-7 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5292-21-7
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00001518
InChI-nyckel LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
PubChem CID 21363
ChEBI CHEBI:37277
IUPAC-namn 2-cyklohexylättiksyra
LEDER OC(=O)CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexaneacetic acid
Smältpunkt 28°C to 32°C
Densitet 1.007
Kokpunkt 242°C to 244°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2041326
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.