Läs mer
Cyclohexanecarbohydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanecarbohydrazide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,8H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 142.1106 |