Läs mer
Cyclohexanecarbonyl Chloride, TRC
Produktkod. 30352563
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30352563 1 g
1 options
Produktkod. 30352563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9874751G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanecarbonyl Chloride
CAS 2719-27-9
Molekylformel C7H11ClO
Kvantitet 1 g
Synonym (Chlorocarbonyl)cyclohexane, Cyclohexanecarboxylic Acid Chloride, Cyclohexanoic Acid Chloride, Cyclohexanoyl Chloride, Cyclohexylcarbonyl Chloride, Hexahydrobenzoyl Chloride, NSC 85181
InChI formel InChI=1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
LEDER ClC(=O)C1CCCCC1
IUPAC-namn cyclohexanecarbonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 146.61