Läs mer
Cyklohexankarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433257
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433257 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15433257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23837.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2043-61-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Cyklohexankarboxaldehyd används för syntes av poly(vinylcyklohexanal). Det användes som modellsubstrat i syntesen av propargylaminer med användning av Fe3O4-nanopartiklar som katalysator. Den användes i en aldolreaktion med etyldiazoacetat katalyserad av basisk, nanopartikelformig magnesiumoxid, vilket ledde tillα -diazo-β -hydroxiestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cyklohexankarboxaldehyd används för syntes av poly(vinylcyklohexanal). Det användes som modellsubstrat i syntesen av propargylaminer med användning av Fe3O4-nanopartiklar som katalysator. Det användes i en aldolreaktion med eth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanecarboxaldehyde
CAS 2043-61-0
Smältpunkt 34°C to 35°C
Densitet 0.93
Kokpunkt 161°C to 163°C
Flampunkt 40°C (105°F)
Molekylformel C7H12O
Brytningsindex 1.45
MDL-nummer MFCD00001457
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 878306
Känslighet Air and light sensitive
Synonym cyclohexanecarboxaldehyde, cyclohexanal, formylcyclohexane, cyclohexanealdehyde, cyclohexanaldehyde, cyclohexylcarboxaldehyde, 1-formylcyclohexane, hexahydrobenzaldehyde, cyclohexylformaldehyde, cyclohexane formaldehyde
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
InChI-nyckel KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexankarbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 112.17
PubChem CID 16275
Formel vikt 112.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.