missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclohexanecarboxylic-1-d1 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanecarboxylic Acid-1-D |
| CAS | 933-37-9 |
| Molekylformel | C7 D H11 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Cyclohexane-1-d-carboxylic acid (6 CI, 7 CI, 8 CI, ACI), Cyclohexanecarboxylic Acid-d1, Cyclohexanecarboxylic Acid-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)/i6D |
| LEDER | [2 H]C1(CCCCC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-deuteriocyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.1751 |
| Formel vikt | 129.09 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?