Läs mer
Cyklohexankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 98-89-5 |
| Molekylformel | C7 H12 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | cyklohexankarboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vikt | 128.0837 |