Läs mer
Cyklohexankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30351463
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30351463 500 mg
1 options
Produktkod. 30351463 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC991743500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 98-89-5
Molekylformel C7 H12 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Cyclohexanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
LEDER OC(=O)C1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexankarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.0837