Läs mer
Cyclohexanemethanol, 99%
Produktkod. 11342556
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11342556
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06538.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.188 g/mol
Cyklohexanmetanol används som lösningsmedel, bränslen . Det används också i läkemedel, mjukgörare, ytaktiva ämnen, smörjmedel, flytmedel för malm, hydraulvätskor och rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklohexanmetanol används som lösningsmedel, bränslen . Det används också i läkemedel, mjukgörare, ytaktiva ämnen, smörjmedel, flytmedel för malm, hydraulvätskor och rengöringsmedel.
Löslighet Löslig i eter
, alkoholer.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Syraklorider, Syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-49-2
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.188
MDL-nummer MFCD00001510
InChI-nyckel VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
IUPAC-namn cyklohexylmetanol
LEDER C1CCC(CC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanemethanol
Densitet 0.926
Kokpunkt 180°C to 181°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 100 g
Beilstein 773712
Merck Index 14,2731
Löslighetsinformation Soluble in Ether,Alcohols.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.