Läs mer
Cyklohexanemetanol, 99 %
Produktkod. 11380536 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11380536 100 g Glasflaska 100g
11360536 5 g Glasflaska 5g
11370536 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11380536 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111341000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-49-2
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
InChI-nyckel VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
IUPAC-namn cyklohexylmetanol
LEDER C1CCC(CC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanemethanol
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 181,0 °C
Flampunkt 71 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11CH2OH
Brytningsindex 1,4620 till 1,4650
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,14
Merck Index 15,2724
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 114.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.