Läs mer
Cyklohexanemetanol, TRC
Produktkod. 17998514
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998514 100 g
17920095 5 g
17939754 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17998514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC989115100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-49-2
Molekylformel C7 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Synonym Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexanecarbinol, Cyclohexylcarbinol, Cyclohexylmethanol, Cyclohexylmethyl alcohol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
IUPAC-namn cyklohexylmetanol
LEDER OCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylmethanol
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Formel vikt 114.1045
Procent renhet >95%