Läs mer
Cyklohexanmetylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044452
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11312546
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06501.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3218-02-8 | C7H15N | 113.20 g/mol
Cyklohexanmetylamin användes i syntesen av Schiffs basligand, 4-metyl-2,6-bis(cyklohexylmetyliminometyl)-fenol, som bildar hexanukleära zink(II)-komplex. Det användes under syntesen av 1-acyl-4-cykloalkyl/arylsemikarbazider och 1-acyl-5-bensyloxi/hydroxylkarbamoylkarbazider från icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklohexanmetylamin användes vid syntesen av Schiffs ′basligand, 4-metyl-2,6-bis(cyklohexylmetyliminometyl)-fenol, som bildar hexanukleära zink(II)-komplex. Det användes under syntesen av 1-acyl-4-cykloalkyl/arylsemikarbazider och 1-acyl-5-bensyloxi/hydroxylkarbamoylkarbazider från icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3218-02-8
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.20
MDL-nummer MFCD00001520
InChI-nyckel AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049
PubChem CID 76688
IUPAC-namn cyklohexylmetanamin
LEDER C1CCC(CC1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanemethylamine
Smältpunkt -8°C
Densitet 0.871
Kokpunkt 161°C to 163°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 635751
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 113.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.