Läs mer
Cyklohexanpropansyra, TRC
Produktkod. 30362522
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30362522 50 g
1 options
Produktkod. 30362522 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98726050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanepropanoic Acid
CAS 701-97-3
Molekylformel C9H16O2
Kvantitet 50 g
Synonym 3-Cyclohexanepropanoic Acid, 3-Cyclohexanepropionic Acid, 3-Cyclohexylpropanoic Acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid, Cyclohexylpropionic Acid, NSC 404945
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)CCC1CCCCC1
IUPAC-namn 3-cyklohexylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 156.22
Formel vikt 156.115