Läs mer
Cyklohexanpropansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanepropanoic Acid |
| CAS | 701-97-3 |
| Molekylformel | C9H16O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Cyclohexanepropanoic Acid, 3-Cyclohexanepropionic Acid, 3-Cyclohexylpropanoic Acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid, Cyclohexylpropionic Acid, NSC 404945 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)CCC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 3-cyklohexylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vikt | 156.115 |