Läs mer
Cyclohexanol, 99%
Produktkod. 11428207
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428207 100 mL 100ml
11438207 500 mL 500ml
11448207 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11428207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17576.AE
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
Cyklohexanol används för att tillverka tvål, kemtvätt och mjukgörare. Det fungerar som lösningsmedel för gummi, hartser, nitrocellulosa, metalltvålar, oljor, estrar och etrar. Det används vid framställning av adipinsyra, hexametylendiamin, cyklohexanon och kaprolaktam. Den fungerar som tvålstabiliserande medel, desinfektionsmedicinsk tvål och tvättmedelsemulsion. Det är också användbart för färgblandningsmedel, läderavfettningsmedel och polermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cyclohexanol används för att tillverka tvål, kemtvätt och mjukgörare. Det fungerar som lösningsmedel för gummi, hartser, nitrocellulosa, metalltvålar, oljor, estrar och etrar. Det används vid framställning av adipinsyra, hexametylendiamin, cyklohexanon och kaprolaktam. Den fungerar som tvålstabiliserande medel, desinfektionsmedicinsk tvål och tvättmedelsemulsion. Det är också användbart för färgblandningsmedel, läderavfettningsmedel och polermedel.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleteraceton, kloroform, etylacetat, linolja och bensen. Något blandbar med kallt vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, väteperoxid och salpetersyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-93-0
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00003855
InChI-nyckel HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
PubChem CID 7966
ChEBI CHEBI:18099
IUPAC-namn cyklohexanol
LEDER C1CCC(CC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanol
Smältpunkt 23°C to 24°C
Densitet 0.951
Kokpunkt 160°C to 161°C
Flampunkt 67°C (152°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 100 mL
Beilstein 906744
Merck Index 14,2725
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether acetone,chloroform,ethyl acetate,linseed oil and benzene. Slightly miscible with cold water.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.