Läs mer
Cyclohexanol, 99%
Beskrivning
Cyklohexanol används för att tillverka tvål, kemtvätt och mjukgörare. Det fungerar som lösningsmedel för gummi, hartser, nitrocellulosa, metalltvålar, oljor, estrar och etrar. Det används vid framställning av adipinsyra, hexametylendiamin, cyklohexanon och kaprolaktam. Den fungerar som tvålstabiliserande medel, desinfektionsmedicinsk tvål och tvättmedelsemulsion. Det är också användbart för färgblandningsmedel, läderavfettningsmedel och polermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cyclohexanol används för att tillverka tvål, kemtvätt och mjukgörare. Det fungerar som lösningsmedel för gummi, hartser, nitrocellulosa, metalltvålar, oljor, estrar och etrar. Det används vid framställning av adipinsyra, hexametylendiamin, cyklohexanon och kaprolaktam. Den fungerar som tvålstabiliserande medel, desinfektionsmedicinsk tvål och tvättmedelsemulsion. Det är också användbart för färgblandningsmedel, läderavfettningsmedel och polermedel.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleteraceton, kloroform, etylacetat, linolja och bensen. Något blandbar med kallt vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, väteperoxid och salpetersyra.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanol |
| Smältpunkt | 23°C to 24°C |
| Densitet | 0.951 |
| Kokpunkt | 160°C to 161°C |
| Flampunkt | 67°C (152°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.465 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Beilstein | 906744 |
| Merck Index | 14,2725 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cyclohexanol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.