missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclohexanol-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanol-d12 |
| CAS | 66522-78-9 |
| Molekylformel | C6 2H12 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7 H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]OC1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-deuteriooxycyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.23 |
| Formel vikt | 112.1641 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?