missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclohexanol-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanol-d12 |
| CAS | 66522-78-9 |
| Molekylformel | C6 2H12 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclohexan-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-ol-d (ACI), Cyclohexanol-d12 (9CI), Cyclohexanol-D12 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D |
| LEDER | [2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-deuteriooxycyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.23 |
| Formel vikt | 112.1641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?