Specifikationer
| Smältpunkt | 23°C |
| pH | 6.5 |
| Kokpunkt | 161°C |
| Förpackning | Plastic Coated Glass bottle |
| Molekylformel | C6H12O |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formel vikt | 100.16g/mol |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cyclohexanol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.