Läs mer
Cyclohexanol, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 10439170 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10439170 2.5 L 2.5 L
10131900 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10439170 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/9000/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 108-93-0
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer 3855
InChI-nyckel HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn cyclohexanol
LEDER OC1CCCCC1
Specifikationer
Smältpunkt 23°C
pH 6.5
Kokpunkt 161°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C6H12O
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 100.16g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.