Läs mer
Cyclohexanol, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072954 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 10131900
Brand: Fisher Chemical C/9000/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 108-93-0
MDL-nummer 3855
Specifikationer
Smältpunkt 23°C
pH 6.5
Kokpunkt 161°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C6H12O
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 100.16g/mol
Fysisk form Liquid