Läs mer
Cyclohexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanol |
| Kvantitet | 250 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2 |
| Formel vikt | 100.0888 |