Läs mer
Cyklohexanon-2,2,6,6-d4, CDN
Produktkod. 30317346
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30317346 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317346 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND08801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanone-2,2,6,6-D4
CAS 1006-03-7
Molekylformel C6 D4 H6 O
Kvantitet 1 g
Synonym Cyclohexanone-2,2,6,6-d4 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 2,2,6,6-Tetradeuteriocyclohexanone, [2,2,6,6-d4]-Cyclohexanone, Cyclohexanone-2,2,6,6-D4, Cyclohexanone-d4
InChI formel InChI=1 S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i4D2,5D2
LEDER [2 H]C1([2 H])CCCC([2 H])([2 H])C1=O
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetradeuteriocyklohexan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 102.1677
Formel vikt 102,0983 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet