Läs mer
Cyklohexanon 2,4-dinitrofenylhydrazon, 99 %
Produktkod. 11494863
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494863 1 g 1g
11404873 5 g 5g
11414873 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494863 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12203.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1589-62-4 | C12H14N4O4 | 278,268 g/mol
Cyklohexanon 2,4-dinitrofenylhydrazon är en användbar standard för elementaranalys. Används även som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklohexanon 2,4-dinitrofenylhydrazon är en användbar standard för elementaranalys. Används även som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten (delvis).
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1589-62-4
Molekylformel C12H14N4O4
Molekylvikt (g/mol) 278.268
MDL-nummer MFCD00001658
InChI-nyckel QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone, 1-cyclohexylidene-2-2,4-dinitrophenyl hydrazine, cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone, cyclohexanone, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, cyclohexanone 2,4-dinitrophenyl hydrazone, n-cyclohexylideneamino-2,4-dinitroaniline, acmc-20alct, maybridge1_001626
PubChem CID 74117
IUPAC-namn N-(cyklohexylidenamino)-2,4-dinitroanilin
LEDER C1CCC(=NNC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
Smältpunkt 158 °C till 160 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis).
Formel vikt 278.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.