Läs mer
Cyclohexanone-3,3,4,4,5,5-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanone-d6 |
| CAS | 54513-99-4 |
| Molekylformel | C6 D6 H4 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Anon-d6, Anone-d6, Cyclohexanone-3,3,4,4,5,5-d6, Hexanon-d6, Hytrol O-d6, NSC 5711-d6, Nadone-d6, Pimelic Ketone-d6, Pimelin Ketone-d6, Sextone-d6; |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])CC(=O)CC([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,5,5-hexadeuteriocyclohexanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.18 |
| Formel vikt | 104.1108 g/mol |
| Visa mer |