Läs mer
Cyklohexanon 5000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326410
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326410 1 ml
1 options
Produktkod. 30326410 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010400ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Analyt- eller komponentnamn Cyclohexanone
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C6 H10 O
Koncentration 5000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclohexanone, Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
LEDER O=C1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexanon
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 98.14
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 98,0732 g/mol