Läs mer
Cyklohexanon, 99+%
Produktkod. 11477477
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477477 2500 mL -
11467477 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15607.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98,145 g/mol
Cyklohexanon används vid framställning av syntetisk polymer såsom nylon 6,6 och nylon 6. Det fungerar som ett lösningsmedel i organisk syntes. Dess derivat används för syntes av färgämnen, gummikemikalier, mjukgörare och läkemedel. Vidare är det involverat i framställningen av cyklohexanonoxim, som omarrangeras för att ge kaprolaktam i närvaro av svavelsyrakatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cyklohexanon används vid framställning av syntetisk polymer som nylon 6,6 och nylon 6. Det fungerar som ett lösningsmedel i organisk syntes. Dess derivat används för syntes av färgämnen, gummikemikalier, mjukgörare och läkemedel. Vidare är det involverat i framställningen av cyklohexanonoxim, som omarrangeras för att ge kaprolaktam i närvaro av svavelsyrakatalysator.
Löslighet
Blandbar med dietyleter, aceton och alkohol. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, röda metaller, bly, aminer, svavelsyra, salpetersyra, starka syror, alifatiska aminer, gummi, hartser och alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-94-1
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00001625
InChI-nyckel JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC-namn cyklohexanon
LEDER C1CCC(=O)CC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclohexanone
Smältpunkt °C till 26 °C
Densitet 0.9478
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt 47 °C (116 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4507
Analysprocentintervall ≥99%
UN-nummer UN1915
Beilstein 385735
Merck Index 14,2726
Kokpunkt 154 °C till 156 °C
Löslighetsinformation Blandbar med dietyleter, aceton och alkohol. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 98.15
Procent renhet ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexanone
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.