Läs mer
Cyklohexanon, ACS, 99+%
Produktkod. 11474990
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474990 500 mL 500ml
11387628 1 L 1 L
11307638 4 x 1 L 4 L
11397628 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11474990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033309.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98,145 g/mol
Cyklohexanon används som industriellt lösningsmedel och färgborttagningsmedel. Det fungerar som en föregångare till nylon 6,6 och nylon 6 och cyklohexanonoxim, vilket ger kaprolaktam vid omlagring. Vidare används det som ett kemiskt reaktionsmedium, lim, tätningsmedel och jordbruksprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-94-1
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00001625
InChI-nyckel JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC-namn cyklohexanon
LEDER C1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanone
Smältpunkt °C till 26 °C
Namnnotering För ACS-analys
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0,947 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 47 °C (116 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4507
Analysprocentintervall >99%
Ångtryck 4,5 hPa (3 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 385735
Kokpunkt 154 °C till 156 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och etanol, aceton, etyleter och andra organiska lösningsmedel.
Formel vikt 98.15
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.