Läs mer
Cyklohexanon, ACS, Greenfield
Produktkod. 30286176
Change view
Kvantitet:
4x4L-fodral
5-gallon
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30286176 4x4L-fodral
30286185 5-gallon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30286176 Leverantör Pharmco Leverantörsnummer 314000ACSCS4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14230.67 SEK
    13285.66 SEK / 16 L
    Save 945.01 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Chemical Identifiers
CAS 108-94-1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclohexanone, ACS
Kvantitet 4x4L-fodral
Förpackning 4x4L-fodral
Kokpunkt 156°C
Kvalitet Reagens