Läs mer
Cyklohexanon, ACS, Greenfield
Produktkod. 30286185
Change view
Kvantitet:
4x4L-fodral
5-gallon
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30286185 5-gallon
30286176 4x4L-fodral
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30286185 Leverantör Pharmco Leverantörsnummer 314000ACSPL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14678.76 SEK
    13703.99 SEK / 18.93 L
    Save 974.77 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 108-94-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanone, ACS
Kvantitet 5-gallon
Förpackning 5-gallons metallhink
Kokpunkt 156 °C
Kvalitet Reagens