Läs mer
Cyklohexanon, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10776281 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10776281 2.5 L 2.5 L
10469550 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776281 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/9050/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.98 SEK
    1502.27 SEK / 2.5 L
    Save 618.71 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Cyklohexanon, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt -47 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångtryck 4,5 mbar vid 20 °C
Kokpunkt 155 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.