Läs mer
Cyclohexanone-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanone-d10 |
| CAS | 51209-49-5 |
| Molekylformel | C6 D10 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Anon-d10, Anone-d10, Hexanon-d10, Hytrol O-d10, NSC 5711-d10, Nadone-d10, Pimelic Ketone-d6, Pimelin Ketone-d10, Sextone-d10, Cyclohexanone-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10, Perdeuterocyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriocyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.2 |
| Formel vikt | 108.1359 |