missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclohexanone-d10, TRC

Produktkod. 30365546
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365546 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30365546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987984250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclohexanone-d10
CAS 51209-49-5
Molekylformel C6 D10 O
Kvantitet 250 mg
Synonym Anon-d10, Anone-d10, Hexanon-d10, Hytrol O-d10, NSC 5711-d10, Nadone-d10, Pimelic Ketone-d6, Pimelin Ketone-d10, Sextone-d10, Cyclohexanone-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10, Perdeuterocyclohexanone
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
LEDER [2H]C1([2H])C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriocyclohexan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 108.2
Formel vikt 108.1359
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.