missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclohexanone-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexanone-d6 |
| CAS | 54513-99-4 |
| Molekylformel | C6 D6 H4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Anon-d6, Anone-d6, Cyclohexanone-3,3,4,4,5,5-d6, Hexanon-d6, Hytrol O-d6, NSC 5711-d6, Nadone-d6, Pimelic Ketone-d6, Pimelin Ketone-d6, Sextone-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CC(=O)CC([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,5,5-hexadeuteriocyclohexanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.18 |
| Formel vikt | 104.1108 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?