Läs mer
Cyclohexanone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10449360 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10449360 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.5 L
10439360 500 mL Plastic-coated Glass Bottle 500ml
10233520 5 L Metal Can 5 L
10588990 25 L Metal Can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10449360 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/9040/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt -47°C
Färg Colorless
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Ångtryck 4.5mbar at 20°C °C
Kokpunkt 155°C