Läs mer
Cyclohexanone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10588990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10588990 25 L Metal Can 25 L
10439360 500 mL Plastic-coated Glass Bottle 500ml
10449360 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.5 L
10233520 5 L Metal Can 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10588990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/9040/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt -47°C
Färg Colorless
Kvantitet 25 L
Förpackning Metal Can
Ångtryck 4.5mbar at 20°C °C
Kokpunkt 155°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.